Drukuj
9,10-Fenantrenochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Phenanthrene-9,10-dione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07564.0025 8.07564.0100
8.07564.0025EA 350 PLN
8.07564.0025 8.07564.0100
9,10-Fenantrenochinon for synthesis, Sigma-Aldrich®
9,10-Fenantrenochinon
Formuła: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: 203…206 °C
Gęstość: 1.4045 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001163
Numer CAS: 84-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-515-5
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,07355
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 7.5 mg/l (25 °C)
Melting Point 203 - 206 °C
Molar Mass 208.21 g/mol
Bulk Density 350 kg/m3
Boiling Point 360 °C
Flash Point 245 °C
Ignition Point 630 °C DIN 51794