9,10-Fenantrenochinon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Phenanthrene-9,10-dione
A11762.06
A11762.14
A11762.22
A11762.06EA
257
PLN
A11762.06
A11762.14
A11762.22
9,10-Fenantrenochinon 95%
9,10-Fenantrenochinon
Purity: 95%
CAS No.: 84-11-7
Molecular Formula: C14H8O2
Formula Weight: 208.22
Flash Point: 245°(473°F)
Melting Point: 207-212°
Boiling Point:
Formuła:
C₁₄H₈O₂ MW: 208.22 g/mol Temp. Wrzenia: >360 °C Temp. topnienia: 207…212 °C Gęstość: 1.405 Temp. Zapłonu: 245 °C (473 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001163 Numer CAS: 84-11-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-515-5 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,07355 |