Drukuj
9,10-Fenantrenochinon 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Phenanthrene-9,10-dione
168790250 168791000
ACRO168790250EA 392 PLN
ACRO168790250 ACRO168791000
9,10-Fenantrenochinon 95%
9,10-Fenantrenochinon
Formuła: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Temp. Wrzenia: 360
Temp. topnienia: 201…211 °C
Temp. Zapłonu: 245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001163
Numer CAS: 84-11-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-515-5
Klasyfikacja Merck : 12,07355
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥94 %