Drukuj
9-fluorenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 9H-Fluoren-9-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
F1506-100G-A F1506-500G-A F1506-5G-A
SIALF1506-100G-AEA 340 PLN
SIALF1506-100G-A SIALF1506-500G-A SIALF1506-5G-A
9-fluorenon, Sigma-Aldrich®
9-fluorenon
Formuła: C₁₃H₈O
Temp. Wrzenia: 342 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 81…83 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001141
Numer CAS: 486-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-630-7