9-fluorenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
9H-Fluoren-9-one
A12910.0E
A12910.22
A12910.36
A12910.0EEA
4430
PLN
A12910.0E
A12910.22
A12910.36
9-fluorenon ≥98%
9-fluorenon
Purity: 98+%
CAS No.: 486-25-9
Molecular Formula: C13H8O
Formula Weight: 180.21
Flash Point: 163°(325°F)
Physical Form: Cryst powder or flakes
Density: 0.9
Appearance: Yellow
Melting Point: 82-85°
Boiling Point: 342°
Beilstein Reference: 1636531
MDL No.: MFCD00001141
Formuła:
C₁₃H₈O Temp. Wrzenia: 342 °C Temp. topnienia: 82…85 °C Gęstość: 0,9 Temp. Zapłonu: 163 °C (325 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001141 Numer CAS: 486-25-9 Numer WE (dawny EINECS): 207-630-7 |