Drukuj
9-fluorenon 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 9H-Fluoren-9-one
119201000 119205000 119200025
ACRO119201000EA 199 PLN
ACRO119201000 ACRO119205000 ACRO119200025
9-fluorenon 99+%
9-fluorenon
Formuła: C₁₃H₈O
Temp. Wrzenia: 342 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 81…85 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 163 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001141
Numer CAS: 486-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-630-7
Jednostka: 3077
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure