Dibenzosuberon ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18405.14
A18405.22
A18405.14EA
254
PLN
A18405.14
A18405.22
Dibenzosuberon ≥97%
Dibenzosuberon
Purity: 97%
CAS No.: 1210-35-1
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point: 200°(392°F)
Refractive Index: 1.6340
Melting Point: 32-34°
Boiling Point: 147-149°/0.3mm
Beilstein Reference: 1454355
MDL No.: MFCD00003587
Formuła:
C₁₅H₁₂O Temp. Wrzenia: 147…149 °C (0,3 mmHg) Temp. topnienia: 32…34 °C Gęstość: 1,156 Temp. Zapłonu: 200 °C (392 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003587 Numer CAS: 1210-35-1 Numer WE (dawny EINECS): 214-912-3 |