1,8-Dichloro-9,10-antrachinon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,8-Dichloroanthraquinone, 1,8-Dichloroanthracene-9,10-dione
B23421.14
B23421.22
B23421.36
B23421.14EA
346
PLN
B23421.14
B23421.22
B23421.36
1,8-Dichloro-9,10-antrachinon 96%
1,8-Dichloro-9,10-antrachinon
Purity: 96%
CAS No.: 82-43-9
Molecular Formula: C14H6Cl2O2
Formula Weight: 277.11
Melting Point: 201-203°
MDL No.: MFCD00001191
Formuła:
C₁₄H₆Cl₂O₂ MW: 277.11 g/mol Temp. topnienia: 201…203 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001191 Numer CAS: 82-43-9 Numer WE (dawny EINECS): 201-420-9 |