2,7-Dibromo-9-fluorenon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
H25919.06
H25919.03
H25919.06EA
813
PLN
H25919.06
H25919.03
2,7-Dibromo-9-fluorenon 96%
2,7-Dibromo-9-fluorenon
Purity: 96%
CAS No.: 14348-75-5
Molecular Formula: C13H6Br2O
Formula Weight: 337.99
Melting Point: 195-196°
MDL No.: MFCD00010790
Formuła:
C₁₃H₆Br₂O MW: 338 g/mol Temp. topnienia: 195…196 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010790 Numer CAS: 14348-75-5 |