Drukuj
4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diazabicyklo[8.8.8]heksakozan ([2.2.2]Kryptand, Kryptofix® 222), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Kryptofix 222, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
M-Clarity™ quality level = MQ200
291110-1G 291110-250MG
SIAL291110-1GEA 1040 PLN
SIAL291110-1G SIAL291110-250MG
4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diazabicyklo[8.8.8]heksakozan ([2.2.2]Kryptand, Kryptofix® 222), Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diazabicyklo[8.8.8]heksakozan ([2.2.2]Kryptand, Kryptofix® 222)
Formuła: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376.49 g/mol
Temp. topnienia: 69…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005111
Numer CAS: 23978-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM