Drukuj
4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diazabicyklo[8.8.8]heksakozan ([2.2.2]Kryptand, Kryptofix® 222) ≥99% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Kryptofix 222, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0005 8.10647.0500 8.10647.8250 8.10647.1000
8.10647.0001EA 506 PLN
8.10647.0001 8.10647.0050 8.10647.0005 8.10647.0500 8.10647.8250 8.10647.1000
4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diazabicyklo[8.8.8]heksakozan ([2.2.2]Kryptand, Kryptofix® 222) ≥99% (by GC) for synthesis, Sigma-Aldrich®
4,7,13,16,21,24-Heksaoksa-1,10-diazabicyklo[8.8.8]heksakozan ([2.2.2]Kryptand, Kryptofix® 222)
Formuła: C₁₈H₃₆N₂O₆
MW: 376.49 g/mol
Temp. topnienia: 69…71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005111
Numer CAS: 23978-09-8
Numer WE (dawny EINECS): 245-962-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a74ac532561e4fecf111f3260b402bcd1fb0af9&vid=13491901da172b5971e6d7f330c893460a77cd23&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Purity (GC) ≥ 99
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting range (°C) 70 - 73