Drukuj
1-Fenylopiperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: N-Phenylpiperazine
M-Clarity™ quality level = MQ100
P30004-100G P30004-25G
SIALP30004-100GEA 559 PLN
SIALP30004-100G SIALP30004-25G
1-Fenylopiperazyna, Sigma-Aldrich®
1-Fenylopiperazyna
Formuła: C₁₀H₁₄N₂
MW: 162.23 g/mol
Temp. Wrzenia: 286
Temp. topnienia: 17…19 °C
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005957
Numer CAS: 92-54-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-165-6
Jednostka: 2927
ADR: 6.1 II