Drukuj
Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42116.0005 8.42116.0100
8.42116.0005EA 0 PLN
8.42116.0005 8.42116.0100
Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy
Formuła: C₆H₈N₂O₃
MW: 156.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006675
Numer CAS: 769-42-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-211-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 60 g/l (20 °C)
Melting Point 120 - 124 °C
Molar Mass 156.14 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)