Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy, (max. 6% H₂O) ≥99% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13692.18
A13692.0B
A13692.30
A13692.18EA
396
PLN
A13692.18
A13692.0B
A13692.30
Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy, (max. 6% H₂O) ≥99% (dry weight)
Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy
Purity: 99%
CAS No.: 769-42-6
Molecular Formula: C6H8N2O3
Formula Weight: 156.14
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White/cream/pale yellow
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 139810
MDL No.: MFCD00006675
Formuła:
C₆H₈N₂O₃ MW: 156.14 g/mol Temp. topnienia: 121…123 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006675 Numer CAS: 769-42-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-211-7 |