Drukuj
1-Metylopiperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
130001-100G 130001-500G 130001-5G
SIAL130001-100GEA 313 PLN
SIAL130001-100G SIAL130001-500G SIAL130001-5G
1-Metylopiperazyna, Sigma-Aldrich®
1-Metylopiperazyna
Formuła: C₅H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 138 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005966
Numer CAS: 109-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-639-5
Jednostka: 2734
ADR: 8,II