Drukuj
1-Metylopiperazyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
156910050 156911000 156915000 156910025
ACRO156910050EA 257 PLN
ACRO156910050 ACRO156911000 ACRO156915000 ACRO156910025
1-Metylopiperazyna 99%
1-Metylopiperazyna
Formuła: C₅H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 138 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –6 °C
Gęstość: 0,903 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005966
Numer CAS: 109-01-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-639-5
Jednostka: 2734
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4645 to 1.4665 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer 0.025% BHT
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.05 ppm
Cobalt (Co) ≤0.05 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.5 ppm
Manganese (Mn) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %
Peroxides ≤0.005 %