Drukuj
Piperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
P45907-100G P45907-500G P45907-5G P45907-1KG
SIALP45907-100GEA 183 PLN
SIALP45907-100G SIALP45907-500G SIALP45907-5G SIALP45907-1KG
Piperazyna, Sigma-Aldrich®
Piperazyna
Formuła: C₄H₁₀N₂
MW: 86.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 146
Temp. topnienia: 44…46 °C
Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 65
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005953
Numer CAS: 110-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3
Jednostka: 2579
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07545