Piperazyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
80621-100G
80621-25G
80621-500G
SIAL80621-100GEA
1120
PLN
SIAL80621-100G
SIAL80621-25G
SIAL80621-500G
Piperazyna, Sigma-Aldrich®
Piperazyna
Formuła:
C₄H₁₀N₂ MW: 86.14 g/mol Temp. Wrzenia: 146 Temp. topnienia: 44…46 °C Gęstość: 1.1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 65 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005953 Numer CAS: 110-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3 Jednostka: 2579 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 13,07545 |