Piperazyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07325.0005
8.07325.0250
8.07325.1000
8.07325.9025
8.07325.5000
8.07325.0005EA
112
PLN
8.07325.0005
8.07325.0250
8.07325.1000
8.07325.9025
8.07325.5000
Piperazyna do syntezy, Sigma-Aldrich®
Piperazyna
Formuła:
C₄H₁₀N₂ Temp. Wrzenia: 146 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 44…46 °C Gęstość: 1,1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 65 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005953 Numer CAS: 110-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3 Jednostka: 2579 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,07545 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 150 g/l (20 °C) |
Melting Point | 107 - 111 °C |
Molar Mass | 86.14 g/mol |
Bulk Density | 400 kg/m3 |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 65 °C |
Explosion Limit | 4 - 14 %(V) |
Density | 1.1 g/cm3 (20 °C) |
pH | 12 (150 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 320 °C DIN 51794 |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |