Piperazyna, anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15049.36
A15049.0E
A15049.22
A15049.36EA
461
PLN
A15049.36
A15049.0E
A15049.22
Piperazyna, anhydrous 99%
Piperazyna
Purity: 99%
CAS No.: 110-85-0
Molecular Formula: C4H10N2
Formula Weight: 86.14
Flash Point: 88°(190°F)
Melting Point: 108-113°
Boiling Point: 146-148°
Beilstein Reference: 102555
Merck Reference: 14,7464
UN No.: 2579
MDL No.: MFCD00005953
Formuła:
C₄H₁₀N₂ MW: 86.14 g/mol Temp. Wrzenia: 146…148 °C Temp. topnienia: 108…113 °C Gęstość: 1.110 Temp. Zapłonu: 88 °C (190 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005953 Numer CAS: 110-85-0 Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3 Jednostka: 2579 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,7464 |