Drukuj
Piperazyna 99%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
131291000 131295000 131290025 131290100
ACRO131291000EA 195 PLN
ACRO131291000 ACRO131295000 ACRO131290025 ACRO131290100
Piperazyna 99%, extra_pure
Piperazyna
Formuła: C₄H₁₀N₂
MW: 86.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 146…148 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 107…111 °C
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005953
Numer CAS: 110-85-0
Numer WE (dawny EINECS): 203-808-3
Jednostka: 2579
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,07545
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 %
GC ≥98.5 %
Color of solution ≤30 APHA (50% in methanol)