kwas barbiturowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
185698-100G
185698-25G
185698-500G
SIAL185698-100GEA
251
PLN
SIAL185698-100G
SIAL185698-25G
SIAL185698-500G
kwas barbiturowy, Sigma-Aldrich®
kwas barbiturowy
Formuła:
C₄H₄N₂O₃ Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 250…252 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006666 Numer CAS: 67-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-658-0 Klasyfikacja Merck : 13,00966 |