Drukuj
kwas barbiturowy, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
11709-100G-FEA 1830 PLN
11709-100G-F
kwas barbiturowy, Supelco®
kwas barbiturowy
Formuła: C₄H₄N₂O₃
MW: 128,09 g/mol
Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 250…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006666
Numer CAS: 67-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-658-0
Klasyfikacja Merck : 13,00966