Drukuj
kwas barbiturowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00133.0100 8.00133.0250
8.00133.0100EA 267 PLN
8.00133.0100 8.00133.0250
kwas barbiturowy do syntezy, Sigma-Aldrich®
kwas barbiturowy
Formuła: C₄H₄N₂O₃
Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 250…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006666
Numer CAS: 67-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-658-0
Klasyfikacja Merck : 13,00966
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)