Drukuj
kwas barbiturowy, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
MQ300
1.00132.0025 1.00132.0100
1.00132.0025EA 358 PLN
1.00132.0025 1.00132.0100
kwas barbiturowy, EMSURE® analysis_for, Supelco®
kwas barbiturowy
Formuła: C₄H₄N₂O₃
MW: 128.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 441
Temp. topnienia: 250…252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006666
Numer CAS: 67-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-658-0
Klasyfikacja Merck : 13,00966
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)