kwas barbiturowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N,N'-Malonylurea, 2,4,6-Trihydroxypyrimidine
A10934.14
A10934.22
A10934.36
A10934.14EA
217
PLN
A10934.14
A10934.22
A10934.36
kwas barbiturowy ≥99%
kwas barbiturowy
Purity: 99%
CAS No.: 67-52-7
Molecular Formula: C4H4N2O3
Formula Weight: 128.09
Flash Point: 150°(302°F)
pH: 2-3
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 120502
Merck Reference: 14,963
MDL No.: MFCD00006666
Formuła:
C₄H₄N₂O₃ Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa) Temp. Zapłonu: 150 °C (302 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006666 Numer CAS: 67-52-7 Numer WE (dawny EINECS): 200-658-0 Klasyfikacja Merck : 14,963 |