Drukuj
kwas barbiturowy 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
180921000 180925000
ACRO180921000EA 262 PLN
ACRO180921000 ACRO180925000
kwas barbiturowy 99+%
kwas barbiturowy
Formuła: C₄H₄N₂O₃
Temp. Wrzenia: 441 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 248…255 °C
Temp. Zapłonu: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006666
Numer CAS: 67-52-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-658-0
Klasyfikacja Merck : 13,00966
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 248 to 255 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.2 %
Titration with NaOH 99.0 to 101.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm