kwas 2-tiobarbiturowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12681.14
A12681.22
A12681.36
A12681.14EA
393
PLN
A12681.14
A12681.22
A12681.36
kwas 2-tiobarbiturowy ≥98%
Purity: 98%
CAS No.: 504-17-6
Molecular Formula: C4H4N2O2S
Formula Weight: 144.15
pH: 1.8
Melting Point:
Formuła:
C₄H₄N₂O₂S Temp. Wrzenia: 419 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 235 °C Gęstość: 1,661 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006674 Numer CAS: 504-17-6 Numer WE (dawny EINECS): 207-985-8 |