Drukuj
kwas 2-tiobarbiturowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
114960050 114961000 114965000
ACRO114960050EA 150 PLN
ACRO114960050 ACRO114961000 ACRO114965000
kwas 2-tiobarbiturowy 98%
kwas 2-tiobarbiturowy
Formuła: C₄H₄N₂O₂S
Temp. Wrzenia: 419 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 240…255 °C
Gęstość: 1,661 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006674
Numer CAS: 504-17-6
Numer WE (dawny EINECS): 207-985-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Solubility Colorless to yellow to light brown solution
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %