Drukuj
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: DABCO
M-Clarity™ quality level = MQ200
D27802-25G D27802-100G D27802-500G D27802-2KG
SIALD27802-25GEA 158 PLN
SIALD27802-25G SIALD27802-100G SIALD27802-500G SIALD27802-2KG
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan, Sigma-Aldrich®
1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan
Formuła: C₆H₁₂N₂
MW: 112.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 174
Temp. topnienia: 155…158 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 62
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006689
Numer CAS: 280-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 205-999-9
Jednostka: 1325
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 12,09801