1,4-Diazabicyklo[2.2.2]oktan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 280-57-9
Molecular Formula: C6H12N2
Formula Weight: 112.17
Flash Point: 62°(143°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 174-176°
Beilstein Reference: 103618
Merck Reference: 14,9669
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00006689
Formuła:
C₆H₁₂N₂ Temp. Wrzenia: 174…176 °C Temp. topnienia: 155…160 °C Gęstość: 1,140 Temp. Zapłonu: 62 °C (143 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006689 Numer CAS: 280-57-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-999-9 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 14,9669 |