Oktafenylocyklotetrasiloksan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L06130.14
L06130.22
AB172600.0100
L06130.14EA
458
PLN
L06130.14
L06130.22
ABCRAB172600.0100
Oktafenylocyklotetrasiloksan ≥98%
Oktafenylocyklotetrasiloksan
Purity: 98+%
CAS No.: 546-56-5
Molecular Formula: C48H40O4Si4
Formula Weight: 793.19
Melting Point: 193-200°
Boiling Point: 332°/1mm
MDL No.: MFCD00003268
Formuła:
C₄₈H₄₀O₄Si₄ Temp. Wrzenia: 332 °C (1 mmHg) Temp. topnienia: 193…200 °C Gęstość: 1,089 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003268 Numer CAS: 546-56-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-904-9 |