Drukuj
Oktametylocyklotetrasiloksan, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
235695-100G 235695-25G
SIAL235695-100GEA 829 PLN
SIAL235695-100G SIAL235695-25G
Oktametylocyklotetrasiloksan, Sigma-Aldrich®
Oktametylocyklotetrasiloksan
Formuła: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Numer MDL: MFCD00003269
Numer CAS: 556-67-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-136-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 12,06843