Drukuj
Oktametylocyklotetrasiloksan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14750.0025 8.14750.0100 8.14750.0250
8.14750.0025EA 145 PLN
8.14750.0025 8.14750.0100 8.14750.0250
Oktametylocyklotetrasiloksan do syntezy, Sigma-Aldrich®
Oktametylocyklotetrasiloksan
Formuła: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Temp. Wrzenia: 175 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 18 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003269
Numer CAS: 556-67-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-136-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Klasyfikacja Merck : 12,06843
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility  - 0.001 g/l (25 °C)
Melting Point 18 °C
Molar Mass 296.62 g/mol
Boiling Point 176 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 51 °C
Explosion Limit 0.4 - 11.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3
Ignition Point 400 °C