Oktametylocyklotetrasiloksan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 556-67-2
Molecular Formula: C8H24O4Si4
Formula Weight: 296.62
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.3960
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1787074
Merck Reference: 14,6747
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00003269
Formuła:
[-Si(CH₃)₂O-]₄ Temp. Wrzenia: 175…176 °C Temp. topnienia: 17…18 °C Gęstość: 0,956 Temp. Zapłonu: 56 °C (132 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003269 Numer CAS: 556-67-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-136-7 Jednostka: 1993 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,6747 |