Heksametylocyklotrisiloksan ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B23028.14
B23028.22
B23028.36
B23028.14EA
235
PLN
B23028.14
B23028.22
B23028.36
Heksametylocyklotrisiloksan ≥97%
Heksametylocyklotrisiloksan
Purity: 97%
CAS No.: 541-05-9
Molecular Formula: C6H18O3Si3
Formula Weight: 222.47
Flash Point: 35°(95°F)
Melting Point: 64-66°
Boiling Point: 134°
Beilstein Reference: 1766829
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00005943
Formuła:
C₆H₁₈O₃Si₃ Temp. Wrzenia: 134 °C Temp. topnienia: 64…66 °C Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 35 °C (95 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005943 Numer CAS: 541-05-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-765-4 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II |