Drukuj
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
145777-25G 145777-5G
SIAL145777-25GEA 1630 PLN
SIAL145777-25G SIAL145777-5G
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
3-Metylo-2-cyklopenten-1-on
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 158 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001403
Numer CAS: 2758-18-1
Numer WE (dawny EINECS): 220-421-5