Drukuj
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
M39105-10G M39105-50G
SIALM39105-10GEA 0 PLN
SIALM39105-10G SIALM39105-50G
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on, Sigma-Aldrich®
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on
Formuła: C₇H₁₀O
Temp. Wrzenia: 199 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 198…199 °C
Gęstość: 0,9791 g/cm³ (10 °C)
Numer MDL: MFCD00001581
Numer CAS: 1193-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-769-7
Jednostka: 1224
ADR: 3,III