3-Metylo-2-cykloheksen-1-on ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
A15704.09
A15704.14
A15704.18
A15704.22
A15704.09EA
602
PLN
A15704.09
A15704.14
A15704.18
A15704.22
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on ≥98%
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on
Purity: 98%
CAS No.: 1193-18-6
Molecular Formula: C7H10O
Formula Weight: 110.15
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4940
Odour: Pleasant
Boiling Point: 199-200°
Beilstein Reference: 1560601
MDL No.: MFCD00001581
Formuła:
C₇H₁₀O MW: 110.16 g/mol Temp. Wrzenia: 199…200 °C Temp. topnienia: 198…199 °C Gęstość: 0.971 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001581 Numer CAS: 1193-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-769-7 Jednostka: 1224 ADR: 3 III |