Drukuj
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Methyl-2-cyclohexenone, 3-Methylcyclohex-2-enone
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 445 PLN
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on 98%
3-Metylo-2-cykloheksen-1-on
Formuła: C₇H₁₀O
Temp. Wrzenia: 199…200 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –21 °C
Gęstość: 0,97 g/cm³
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001581
Numer CAS: 1193-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-769-7
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %