Drukuj
2-Metylo-2-cyklopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
304190-1G 304190-5G
SIAL304190-1GEA 365 PLN
SIAL304190-1G SIAL304190-5G
2-Metylo-2-cyklopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
2-Metylo-2-cyklopenten-1-on
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 158 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9772 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012275
Numer CAS: 1120-73-6
Jednostka: 1224
ADR: 3,III