Drukuj
2-Metylo-2-cyklopenten-1-on 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
270360050 270360010
ACRO270360050EA 1220 PLN
ACRO270360050 ACRO270360010
2-Metylo-2-cyklopenten-1-on 97%
2-Metylo-2-cyklopenten-1-on
Formuła: C₆H₈O
Temp. Wrzenia: 158…161 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,979 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00012275
Numer CAS: 1120-73-6
Jednostka: 1993
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %