Drukuj
Cyklohepten, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
141720-25G 141720-5G
SIAL141720-25GEA 1580 PLN
SIAL141720-25G SIAL141720-5G
Cyklohepten, Sigma-Aldrich®
Cyklohepten
Formuła: C₇H₁₂
Temp. Wrzenia: 114,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –56 °C
Gęstość: 0,824 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004156
Numer CAS: 628-92-2
Numer WE (dawny EINECS): 211-060-4
Jednostka: 2242
ADR: 3,II