Drukuj
2-Cyclohexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
C102652-10G C102652-1G C102652-5G
SIALC102652-10GEA 1270 PLN
SIALC102652-10G SIALC102652-1G SIALC102652-5G
2-Cyclohexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
2-Cyclohexen-1-ol
Formuła: C₆H₁₀O
Temp. Wrzenia: 164…165 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,9865 g/cm³ (23 °C)
Numer MDL: MFCD00001570
Numer CAS: 822-67-3
Numer WE (dawny EINECS): 212-501-3