Drukuj
2-Cyklopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C112909-100G C112909-25G C112909-5G
SIALC112909-100GEA 2880 PLN
SIALC112909-100G SIALC112909-25G SIALC112909-5G
2-Cyklopenten-1-on, Sigma-Aldrich®
2-Cyklopenten-1-on
Formuła: C₅H₆O
Temp. Wrzenia: 64 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,989 g/cm³ (15 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001401
Numer CAS: 930-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-213-0
Jednostka: 1224
ADR: 3,III