Drukuj
2-Cyklopenten-1-on 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
111570050 111570250 111571000
ACRO111570050EA 315 PLN
ACRO111570050 ACRO111570250 ACRO111571000
2-Cyklopenten-1-on 98%
2-Cyklopenten-1-on
Formuła: C₅H₆O
Temp. Wrzenia: 150 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,98 g/cm³
Temp. Zapłonu: 42 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001401
Numer CAS: 930-30-3
Numer WE (dawny EINECS): 213-213-0
Jednostka: 1224
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04