α-Tropolon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 533-75-5
Molecular Formula: C7H6O2
Formula Weight: 122.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆O₂ Temp. Wrzenia: 115 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 50…55 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004158 Numer CAS: 533-75-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-577-2 |