Drukuj
α-Tropolon 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
140580010 140580050 140580250
ACRO140580010EA 243 PLN
ACRO140580010 ACRO140580050 ACRO140580250
α-Tropolon 98%
α-Tropolon
Formuła: C₇H₆O₂
Temp. Wrzenia: 115 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 50…54 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004158
Numer CAS: 533-75-5
Numer WE (dawny EINECS): 208-577-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C (on dry substance)
GC ≥95.0 %