Drukuj
Bicykloheksyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D79403-25G D79403-100G D79403-5G
SIALD79403-25GEA 388 PLN
SIALD79403-25G SIALD79403-100G SIALD79403-5G
Bicykloheksyl, Sigma-Aldrich®
Bicykloheksyl
Formuła: C₁₂H₂₂
Temp. Wrzenia: 227 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003815
Numer CAS: 92-51-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-161-4