Drukuj
Methylenecyclohexane, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
111015-1G 111015-5G
SIAL111015-1GEA 344 PLN
SIAL111015-1G SIAL111015-5G
Methylenecyclohexane, Sigma-Aldrich®
Methylenecyclohexane
Formuła: C₇H₁₂
Temp. Wrzenia: 103 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,8074 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00001661
Numer CAS: 1192-37-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-752-4
Jednostka: 1993
ADR: 3,II